Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0390-1G PC0390-5G PC0390-10G
APOSPC0390-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0390-1G APOSPC0390-5G APOSPC0390-10G
3-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Poids moléculaire: 189.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631566
Numéro CAS: 261951-81-9