Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0386-1G PC0386-5G PC0386-25G
APOSPC0386-1GEA 128 EUR
APOSPC0386-1G APOSPC0386-5G APOSPC0386-25G
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Poids moléculaire: 207.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631492
Numéro CAS: 287398-80-5