3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formule:
C₈H₆F₄O Poids moléculaire: 194.13 g/mol Point éclair: 52 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631491 Numéro CAS: 261951-79-5 UN: 1993 ADR: 3 III |