Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0379-100G PC0379-25G PC0379-5G
APOSPC0379-100GEA 0 EUR
APOSPC0379-100G APOSPC0379-25G APOSPC0379-5G
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Point d'ébullition: 55 °C/0,3mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631629
Numéro CAS: 69409-98-9