4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇F₃OS Point de fusion: 49…54 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236342 Numéro CAS: 56456-52-1 |