Imprimer
Acide (5-fluoro-2-méthylphényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
Acide (5-fluoro-2-méthylphényl)acétique 97%
Acide (5-fluoro-2-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631530
Numéro CAS: 261951-75-1