3-Fluoro-4-methylcinnamic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)acrylic acid
Formule:
C₁₀H₉FO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631413 Numéro CAS: 261951-72-8 |