Imprimer
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
PC0365-25G PC0365-5G PC0365-1G
APOSPC0365-25GEA 179 EUR
APOSPC0365-25G APOSPC0365-5G APOSPC0365-1G
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure 97%
5-Fluoro-2-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
Point d'ébullition: 84…85 °C/8mmHg
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631528
Numéro CAS: 261951-71-7
UN: 3265
ADR: 8,II