Imprimer
Acide 2-chloro-5-fluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0364-100G PC0364-25G PC0364-500G
APOSPC0364-100GEA 71.2 EUR
APOSPC0364-100G APOSPC0364-25G APOSPC0364-500G
Acide 2-chloro-5-fluorobenzoïque 98%
Acide 2-chloro-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Poids moléculaire: 174.56 g/mol
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156967
Numéro CAS: 2252-50-8