Imprimer
3-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
PC0360-10G PC0360-50G PC0360-5G
APOSPC0360-10GEA 116 EUR
APOSPC0360-10G APOSPC0360-50G APOSPC0360-5G
3-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
3-Fluoro-4-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
Point d'ébullition: 77 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631534
Numéro CAS: 145075-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III