5-Fluoro-2-methylbenzylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(5-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
Formule:
C₈H₁₀FN Poids moléculaire: 139.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631526 Numéro CAS: 261951-69-3 UN: 2735 ADR: 8 III |