Imprimer
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0356-5G PC0356-1G
APOSPC0356-5GEA 101 EUR
APOSPC0356-5G APOSPC0356-1G
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Poids moléculaire: 139.17 g/mol
Densité: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631531
Numéro CAS: 261951-67-1
UN: 2735
ADR: 8 III