Imprimer
Alcool 4-fluoro-3-méthylbenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0352-10G PC0352-5G PC0352-1G
APOSPC0352-10GEA 184 EUR
APOSPC0352-10G APOSPC0352-5G APOSPC0352-1G
Alcool 4-fluoro-3-méthylbenzylique 98%
Alcool 4-fluoro-3-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
Poids moléculaire: 140.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631427
Numéro CAS: 261951-66-0