Imprimer
Alcool 3-fluoro-4-méthylbenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0351-10G PC0351-1G PC0351-5G PC0351-25G
APOSPC0351-10GEA 159 EUR
APOSPC0351-10G APOSPC0351-1G APOSPC0351-5G APOSPC0351-25G
Alcool 3-fluoro-4-méthylbenzylique
Alcool 3-fluoro-4-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631533
Numéro CAS: 192702-79-7