Imprimer
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 161 EUR
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Poids moléculaire: 230.59 g/mol
Densité: 1.657 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077600
Numéro CAS: 220227-21-4
UN: 3265
ADR: 8 II