Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0347-1G PC0347-5G PC0347-25G PC0347-100G
APOSPC0347-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0347-1G APOSPC0347-5G APOSPC0347-25G APOSPC0347-100G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236295
Numéro CAS: 231291-13-7