4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇FO Point d'ébullition: 208 °C Densité: 1,132 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631431 Numéro CAS: 135427-08-6 |