Imprimer
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0331-1G PC0331-5G PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0331-1G APOSPC0331-5G APOSPC0331-25G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038259
Numéro CAS: 493038-93-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III