Imprimer
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-3-nitro-6-(trifluorométhyl)benzène
PC0322-1G PC0322-5G
APOSPC0322-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0322-1G APOSPC0322-5G
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171532
Numéro CAS: 151504-80-2