Imprimer
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline 98+%
3-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Poids moléculaire: 195.57 g/mol
Point d'ébullition: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278479
Numéro CAS: 445-13-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III