Imprimer
Acide 3-(2-fluorophényl)propionique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 58 EUR
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
Acide 3-(2-fluorophényl)propionique 98%
Acide 3-(2-fluorophényl)propionique
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310820
Numéro CAS: 1643-26-1