Imprimer
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, Boc-D-Phe(3,4,5-DiF)-OH
PC0309-1G PC0309-250MG PC0309-5G
APOSPC0309-1GEA 256 EUR
APOSPC0309-1G APOSPC0309-250MG APOSPC0309-5G
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₆F₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00797559
Numéro CAS: 205445-55-2