Alcool 3-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Formule:
C₈H₆F₄O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236285 Numéro CAS: 230295-16-6 |