Imprimer
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 57 EUR
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₅N
Point d'ébullition: 195…197 °C
Densité: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190121
Numéro CAS: 114973-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III