Imprimer
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-2,4-difluorobenzotrifluoride
PC0286-1G PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA 466 EUR
APOSPC0286-1G APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₅N
Poids moléculaire: 197.1054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631613
Numéro CAS: 261944-56-3