Imprimer
2,3-Difluoro-6-nitrophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0285-100G PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-100GEA 0 EUR
APOSPC0285-100G APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophénol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042255
Numéro CAS: 82419-26-9