Imprimer
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Hydroxy-2H,2H-perfluoro-3-methylbutanoic acid
PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 87.3 EUR
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Formule: C₅H₄F₆O₃
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040910
Numéro CAS: 1547-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III