Imprimer
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 161 EUR
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂OS
Point d'ébullition: 85…88 °C/8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 261944-16-5
UN: 1760
ADR: 8,III