Imprimer

Acide 2,3,6-trifluorocinnamique 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 3-(2,3,6-Trifluorophenyl)acrylic acid

PC0275-5G PC0275-1G
APOSPC0275-5GEA 144 EUR
APOSPC0275-5G APOSPC0275-1G
Acide 2,3,6-trifluorocinnamique 98%
Acide 2,3,6-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
Poids moléculaire: 202.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061213
Numéro CAS: 230295-12-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR