(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₇F₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631337 Numéro CAS: 261944-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |