Imprimer
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0263-1G PC0263-5G PC0263-10G
APOSPC0263-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0263-1G APOSPC0263-5G APOSPC0263-10G
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631648
Numéro CAS: 261944-01-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III