Imprimer
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0262-1G PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA 89.9 EUR
APOSPC0262-1G APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631338
Numéro CAS: 261943-97-9