Imprimer
2,3-Difluoro-4-méthylbenzyle bromure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 412 EUR
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-méthylbenzyle bromure
2,3-Difluoro-4-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₇BrF₂
Point d'ébullition: 78 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631647
Numéro CAS: 261763-43-3
UN: 3265
ADR: 8,III