Imprimer
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC0254-1G PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA 185 EUR
APOSPC0254-1G APOSPC0254-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236347
Numéro CAS: 1644-72-0