Imprimer
2-Fluoro-L-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Phe(2-F)-OH
PC0253-25G PC0253-5G
APOSPC0253-25GEA 517 EUR
APOSPC0253-25G APOSPC0253-5G
2-Fluoro-L-phenylalanine
2-Fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066448
Numéro CAS: 19883-78-4