Imprimer
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0252-10G PC0252-5G PC0252-1G
APOSPC0252-10GEA 360 EUR
APOSPC0252-10G APOSPC0252-5G APOSPC0252-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Poids moléculaire: 157.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631410
Numéro CAS: 261763-42-2