2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈F₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631646 Numéro CAS: 252004-41-4 |