Imprimer
Chlorure de 2,6-difluoro-3-toluoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0248-1G PC0248-500MG
APOSPC0248-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0248-1G APOSPC0248-500MG
Chlorure de 2,6-difluoro-3-toluoyle
Chlorure de 2,6-difluoro-3-toluoyle
Formule: C₈H₅ClF₂O
Poids moléculaire: 190.58 g/mol
Point d'ébullition: 210
Point de fusion: 51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631334
Numéro CAS: 261763-39-7