Imprimer
Chlorure de 2,3-difluoro-4-toluoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Difluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,3-Difluoro-4-methylbenzoyl chloride
PC0247-10G PC0247-1G PC0247-5G PC0247-25G
APOSPC0247-10GEA 337 EUR
APOSPC0247-10G APOSPC0247-1G APOSPC0247-5G APOSPC0247-25G
Chlorure de 2,3-difluoro-4-toluoyle
Chlorure de 2,3-difluoro-4-toluoyle
Formule: C₈H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631645
Numéro CAS: 261763-38-6
UN: 3265
ADR: 8,II