Imprimer
Acide 2,6-difluoro-m-toluique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G PC0246-5G PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA 322 EUR
APOSPC0246-25G APOSPC0246-5G APOSPC0246-1G
Acide 2,6-difluoro-m-toluique 97%
Acide 2,6-difluoro-m-toluique
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631332
Numéro CAS: 32890-88-3