Imprimer
Acide 2,3-difluoro-p-toluique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
Acide 2,3-difluoro-p-toluique 97%
Acide 2,3-difluoro-p-toluique
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point de fusion: 199…201 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631643
Numéro CAS: 261763-37-5