Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-3-(trifluorométhoxy)phénylborane
Formule:
C₇H₆BF₃O₃ Poids moléculaire: 205.93 g/mol Point de fusion: 80…89 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01320697 Numéro CAS: 179113-90-7 |