Imprimer
2,6-Difluoro-3-méthylanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0236-5G PC0236-1G
APOSPC0236-5GEA 134 EUR
APOSPC0236-5G APOSPC0236-1G
2,6-Difluoro-3-méthylanisole 98%
2,6-Difluoro-3-méthylanisole
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631341
Numéro CAS: 261763-33-1