Imprimer
2,3-Difluoro-4-méthylanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0231-10G PC0231-5G PC0231-1G
APOSPC0231-10GEA 134 EUR
APOSPC0231-10G APOSPC0231-5G APOSPC0231-1G
2,3-Difluoro-4-méthylanisole 98%
2,3-Difluoro-4-méthylanisole
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631321
Numéro CAS: 261763-32-0