Imprimer
2',3'-Difluoro-4'-méthylacétophénone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 0 EUR
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluoro-4'-méthylacétophénone 99%
2',3'-Difluoro-4'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631650
Numéro CAS: 261763-30-8