Imprimer
2,3-Difluoro-4-méthoxyphénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0226-1G PC0226-5G
APOSPC0226-1GEA 0 EUR
APOSPC0226-1G APOSPC0226-5G
2,3-Difluoro-4-méthoxyphénol
2,3-Difluoro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631505
Numéro CAS: 261763-29-5