α,α,α,3,4-Pentafluorotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,2-Difluoro-4-(trifluorométhyl)benzène
Formule:
C₇H₃F₅ Point d'ébullition: 103…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077510 Numéro CAS: 32137-19-2 UN: 1993 ADR: 3,III |