Imprimer
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0224-1G PC0224-250MG PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA 325 EUR
APOSPC0224-1G APOSPC0224-250MG APOSPC0224-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236339
Numéro CAS: 660-44-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III