2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
Formule:
C₈H₄F₂O₄ Poids moléculaire: 202.12 g/mol Point de fusion: 200…204 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631473 Numéro CAS: 126120-85-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |