α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
Formule:
C₇H₄BrCl₂F Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631381 Numéro CAS: 261763-27-3 UN: 1760 ADR: 8,III |